Learn More
Sampling Systems™ Spatule en poudre à usage unique SteriWare™
Échantillonnez et distribuez en toute simplicité des quantités de poudres. La spatule de poudre jetable Sampling Systems™ SteriWare™ est robuste et confortable à utiliser avec sa poignée arrondie spécialement conçue et sa lame robuste.
Marque: Sampling Systems™ 8095R-150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Disponible en 2 tailles différentes et un large éventail de couleurs
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spatule jetable | |
Lame de 150 mm | |
Non stérile | |
230 mm |
Polystyrène | |
100 spatules | |
Rouge | |
19 mm |