Learn More
Sampling Systems™ Spatule en poudre à usage unique SteriWare™
BIOPHARMA
Échantillonnez et distribuez en toute simplicité des quantités de poudres. La spatule de poudre jetable Sampling Systems™ SteriWare™ est robuste et confortable à utiliser avec sa poignée arrondie spécialement conçue et sa lame robuste.
Marque:  Sampling Systems™ 8095B-250S
Code produit. 15829471
  • 198.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Disponible en 2 tailles différentes et un large éventail de couleurs
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Spatule jetable
Lame de 250mm
Stérile
330 mm
Polypropylène
100 spatules
Bleu
19 mm