Learn More
Sampling Systems™ Flacon pour poudre jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Conçu pour répondre aux exigences des industries pharmaceutiques et hygiéniques. Le flacon en poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un flacon à col large de haute qualité qui comprend un bouchon à vis.
Marque:  Sampling Systems™ 8890P-250S
Code produit. 15829571
  • 149.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • 2 tailles disponibles :
  • Joint étanche à la poudre
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Flacon
Conditionnement individuel
Stérile
89 mm
Polypropylène
250 ml
76 mm