Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief jetable SteriWare™
BIOPHARMA
LiquiThief Sampling Systems™ SteriWare™ jetable, idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité.
Marque:  Sampling Systems™ 8050H-1500
Code produit. 15714758
  • 279.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir matériaux conformes FDA, CE1935/2004 &UE102011
  • Sans BSE/TSE
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
  • À la profondeur requise, tirez sur la poignée vers le haut
  • Plus la poignée est tirée, plus important sera l’échantillon
  • Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
290 ml
Non stériles, conditionnés individuellement
20
21 mm
1500 mm