Learn More
Sampling Systems™ Couteau jetable SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Le couteau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour la préparation d’échantillons ainsi que pour une utilisation générale en laboratoire.
25.75€ - 62.10€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Jetable | Oui |
Couleur | Blanc |
Longueur (métrique) | 160 mm |
Longueur (métrique) de la poignée | 100 mm |
Code produit | Marque | Stérilité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15561960
|
Sampling Systems™
8039H-100S |
Stérile | Conditionnement individuel |
62.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859421
|
Sampling Systems™
8039A-100 |
Non stérile | Emballage non individuel |
25.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15869421
|
Sampling Systems™
8039H-100 |
Non stérile | Conditionnement individuel |
48.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
HDPE | |
Blanc | |
100 mm |
Oui | |
160 mm |