Learn More
Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
La pipette Jumbo jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est à la fois rapide et facile à utiliser et est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.
Marque: Sampling Systems™ 8051H-1100S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriquée à partir de matériaux conformes aux normes FDA, EC 1935/2004 EU 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Poignée à code couleur très visible
- Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage correcte
- À la profondeur requise, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent
- Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
HDPE | |
225 mL | |
21 mm |
Conditionnement individuel | |
Stérile | |
1100 mm |