Learn More
Sampling Systems™ Triangle de comptage SteriWare™
BIOPHARMA
Le triangle de comptage des comprimés Systems Sampling™ SteriWare™ est idéal pour le comptage de comprimés ronds.
Marque:  Sampling Systems™ 8066A-1
Code produit. 15890098
  • 114.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Non stérile
230 mm
Triangle de comptage
30
13 mm
PS
230 mm
Triangulaire