Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
Marque: Sampling Systems™ 8444A-1S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nos plateaux de comptage de gélules facilitent le tri et le comptage précis.
- Ils sont fabriqués en PS robuste et incassable.
- Ils sont adaptés à une utilisation avec toutes les gélules de taille 2 à taille 00.
- Utilisez-les directement en les sortant de leur sachet en PE thermoscellé.
- Ils sont fabriqués et conditionnés en conditions de salle blanche.
- Fabriqué en PS de qualité alimentaire blanc.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
- Sans BSE/TSE.
- Stériles ou non stériles.
Spécification
12 mm | |
Polypropylène | |
Stérile |
260 mm | |
130 mm | |
Sachet |