Learn More
Sampling Systems™ PharmaSoop™ bleu à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ bleu à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
123.00€ - 208.00€
Spécification
Type de produit | Pelle jetable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Conditionnement individuel |
Jetable | Oui |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15458113
|
Sampling Systems™
8045B-60S |
60 mL | Stérile |
138.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15819431
|
Sampling Systems™
8045B-125 |
125 mL | Non stérile |
185.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15829431
|
Sampling Systems™
8045B-125S |
125 mL | Stérile |
208.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16691123
|
Sampling Systems™
8045B-250 |
250 ml | Non-sterile |
143.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15839431
|
Sampling Systems™
8045B-250 |
250 ml | Non-sterile | ||||||
16601133
|
Sampling Systems™
8045B-250S |
250 ml | Sterile |
178.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849431
|
Sampling Systems™
8045B-250S |
250 ml | Sterile | ||||||
15859431
|
Sampling Systems™
8045B-60 |
60 mL | Non stérile |
123.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Bleu |
Polypropylène | |
Oui |