Learn More
Buerkle™ Cuillère à échantillon coudée SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides. La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient.
22.05€ - 27.25€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | PS |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de poignée | Long manche |
Capacité (métrique) | 10 ml |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17230604
|
Buerkle™
5378-5010 |
Stérile |
27.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17220604
|
Buerkle™
5378-5009 |
Non stérile |
22.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également aux lieux difficilement accessibles, par ex. les bidon à goulot étroit.
- PS, blanc
- Conditionnement individuel et stérilisation en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
10 ml | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |
PS | |
Long manche | |
Oui | |
10 |