Learn More
Buerkle™ Pelle pour denrée alimentaires SteriPlast™ poignée longue
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
35.30€ - 40.20€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de poignée | Long manche |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17260604
|
Buerkle™
5378-5015 |
50 ml |
40.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17200614
|
Buerkle™
5378-5019 |
100 ml |
35.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce au bord inférieur droit de la pelle, il est possible de prélever du produit directement du fond du récipient.
- PS bleu
- Emballée une par une et stérilisée
- Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
- Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
- Longueur de la poignée 300 mm
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Bleu | |
10 |
Polystyrène | |
Long manche | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |