Learn More
Buerkle™ Cuillères d’échantillonnage SteriPlast™ Bio
Fabriquées à partir de matières premières renouvelables et peuvent être entièrement recyclées. Les cuillères d’échantillonnage SteriPlast™ Bio possèdent toujours toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique.
Marque: Buerkle™ 5379-1011
58.17 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- PE "Green", blanc
- Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme à la norme UE sur les denrées alimentaires et avec l’approbation de la FDA
- Deux tailles disponibles : 2,5 ml (c. à thé) et 10 ml (c. à soupe)
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Non autoclavable | |
Recyclables | |
Blanc | |
127 mm |
PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) | |
2,5 ml | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et liquides |