Learn More
Bode Chemie™ Désinfectant pour les mains Sterillium Classic™ Pure
Désinfectez les mains en moins de 1,5 minute à n’importe quel endroit, indépendamment d’un lavabo et de l’eau. Le désinfectant pour mains pures Bode Chemie™ Sterillium Classic™ est utilisé dans les cliniques, les laboratoires, l’industrie et les soins à domicile, pour n’en nommer que quelques-uns.
Spécification
Type de produit | Désinfectant Sterillium Classic Pure |
---|---|
Forme | Liquide |
Point d’ébullition | 83°C |
Type de conteneur | Flacon |
Heure du test | 30 s |
Beschreibung
- Sans colorant et sans parfum
- Excellent effet immédiat
- Produit un très bon effet résiduel
- Excellente tolérabilité de la peau, même avec une utilisation à long terme
Spezifikation
Désinfectant Sterillium Classic Pure | |
83°C | |
30 s |
Liquide | |
Flacon |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Attention
Gefahrenkategorie
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Sicherheitshinweis
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .