Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri spéciales Sterilin™
Effectuent des applications non standard avec les boîtes de Pétri spéciales Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marque: Thermo Scientific™ 101VRED
Description
Les boîtes de Pétri spéciales Thermo Scientific™ Sterilin offrent une alternative aux applications non standard.
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Boîtes de 90 mm testées conformément à la norme EN ISO 24998:2008 | |
Plat | |
Rond | |
Non traité | |
500 | |
3 | |
90 mm |
Petri dish, 90mm | |
Red | |
Aseptically Manufactured | |
Petri Dish | |
20 | |
16.2 mm |