Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en PS 30 ml Sterilin™
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2.
Marque: Thermo Scientific™ 128SB
150.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin Thermo Scientific™ de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- La conformité à 95 kPa garantit des performances sans fuite et une adaptation au transport (sauf pour les variantes de cuillère)
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Adaptés à la centrifugation à 3 800 x g
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Récipient universel | |
Cylindrique | |
Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254. | |
Récipient universel + cuillère | |
94 mm | |
400/Carton |
PS | |
30 mL | |
PP | |
31 mm | |
Imprimé |