Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes bouchées en verre Sterilin™, emballées individuellement dans un film en papier à décoller, 1 ml
Les pipettes bouchées Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
184.00€ - 1140.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Longueur (métrique) | 290 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11936988
|
Thermo Scientific™
7077-1N |
1 ml | 1/sachet, 800/boîte |
870.00€
800 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11946988
|
Thermo Scientific™
7077-2N |
2 ml | 1/sachet, 720/boîte |
184.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11956988
|
Thermo Scientific™
7077-5N |
5 ml | 1/sachet, 720/boîte |
885.00€
720 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11966988
|
Thermo Scientific™
7077-10N |
10 ml | 1/sachet, 600/boîte |
1140.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les pipettes bouchées Thermo Scientific™ Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
- Étalonnées pour l’administration, la dernière goutte étant expulsée par soufflage
- Graduations faciles à lire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Verre | |
Stérile | |
Oui | |
290 mm |