Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger de 13,5 ml Sterilin™
Les tubes à centrifuger Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 36100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tubes à centrifuger Thermo Scientific™ Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications. Les tubes sont en polystyrène avec bouchon en polyéthylène.
- Fabriquées en PS vierge
- FCR 3 200 × g recommandé dans les rotors convenablement équilibrés
- Marques de graduation moulées à 5 et 10 ml
- Bouchon ouaté ou non ouaté
- Fournies non stériles
- Disponibles avec base ronde ou conique
Spécification
Rouge | |
PS | |
Stérile | |
110 mm | |
Bouchon ouaté | |
5 ml à 10 ml |
13,5 mL | |
450 | |
Conique, rond | |
Conique, rond | |
16 mm | |
Tube à base conique |