Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Marque:  SP Bel-Art™ F37872-1100
Code produit. 16896916
  • 391.00€ / 37 pièces
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Possibilité d’effectuer des prélèvements dans le récipient en gardant la main à l’écart du contenu
  • Diamètre permettant une utilisation à travers une bonde à tambour ou d’autres petites ouvertures
  • L’extrémité à code couleur permet d’éviter les erreurs de manipulation
  • Les liquides à faible viscosité entrent facilement dans le trou de pointe de 3 mm (1⁄8 po)
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Pipettes en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellées en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Spécification
225 mL
37 / boîte
2,1 cm
110 cm