Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Marque: SP Bel-Art™ F37872-0450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Possibilité d’effectuer des prélèvements dans le récipient en gardant la main à l’écart du contenu
- Diamètre permettant une utilisation à travers une bonde à tambour ou d’autres petites ouvertures
- L’extrémité à code couleur permet d’éviter les erreurs de manipulation
- Les liquides à faible viscosité entrent facilement dans le trou de pointe de 3 mm (1⁄8 po)
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Pipettes en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellées en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
- Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
80 mL | |
50 / boîte | |
2,1 cm | |
45 cm |