Learn More
Bel-Art™ Pelle d’échantillonnage à fond plat Sterileware™
La pelle d’échantillonnage à fond plat Bel-Art™ Sterileware™ est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques pour la production générale ou les travaux de laboratoire.
Marque:  Bel-Art™ F36911-1000
Code produit. 16672814
  • 433.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le fond plat permet d’être utilisé comme nacelle de pesée
  • Les volumes approximatifs peuvent être mesurés en éliminant l’excès de poudre
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs
34 oz.
Oui
30/boîte
5 1/4 po
Plat
1 000 ml
Stérile
Bol :22,6 x 12,7 x 6,3 cm (8 7/8 x 5 x 2 1/2 po)
13,4 cm