Learn More
Bel-Art™ Pelle d’échantillonnage à fond plat Sterileware™
La pelle d’échantillonnage à fond plat Bel-Art™ Sterileware™ est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques pour la production générale ou les travaux de laboratoire.
Marque:  Bel-Art™ F36911-0250
Code produit. 16652814
  • 413.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le fond plat permet d’être utilisé comme nacelle de pesée
  • Les volumes approximatifs peuvent être mesurés en éliminant l’excès de poudre
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs
8 oz.
Oui
100/boîte
3 3/4 po
Plat
250 ml
Stérile
Bol :14,3 x 8,0 x 4,2 cm (5 5/8 x 3 1/8 x 1 5/8 po)
9,5 cm