Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Cross-Sectional Liquid Samplers
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
Marque: SP Bel-Art™ F37874-0450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonnage transversal efficace des liquides et des crèmes légères
- Possibilité d’atteindre le fond du récipient en gardant la main à l’écart du haut du récipient
- Diamètre permettant une utilisation à travers une bonde à tambour ou d’autres petites ouvertures
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Échantillonneurs en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellés en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
- Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
80 mL | |
20 / boîte | |
2,1 cm | |
45 cm |