Learn More
PROSAT™ Lingettes thermoscellées stériles Polynit
Lingettes présaturées avec 70 % d’IPA / 30 % d’eau déionisée
Marque: PROSAT™ PSPS0091SZ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit fait en maille de polyester à 100 % coupé au laser pour relier les fibres aux bords de la lingette.
- Bord non abrasif propre qui permet une utilisation complète de la surface d’essuyage.
- Résistante aux produits chimiques et exceptionnellement faible en particules et en résidus extractibles, ce qui en fait la solution idéale pour le nettoyage critique.
- Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 4.
- Présaturées avec 70 % d’isopropanol de qualité USP et 30 % d’eau déionisée, la présaturation réduit considérablement l’utilisation des solvants et réduit les COV associés à la pulvérisation d’IPA.
- Optimise le contrôle des procédés et améliore la cohérence entre les opérateurs.
- Irradiées aux rayons gamma et validées selon les directives de l’AAMI à un SAL 10-6, de sorte qu’elles peuvent être utilisées dans les salles blanches de sciences de la vie de la plus haute qualité.
- Fournies dans des sachets refermables pratiques et faciles à utiliser.
- Le sachet refermable avec la possibilité d’un petit nombre de lingettes par sachet permet de réduire les déchets et de contrôler le volume de saturation et la propreté.
- Les bords thermoscellés permettent une utilisation complète de la surface d’essuyage
- Un petit nombre de lingettes par sachet refermable permet d’éliminer les déchets
- La lingette présaturée réduit les émissions de COV et l’utilisation de solvants
- Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
300 mm | |
300 mm | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Coupe au laser | |
Cabines de biosécurité, hottes à flux laminaire, bancs et tables en acier inoxydable. | |
Stérile |
12 in | |
12 in | |
Polyester tricoté (poids lourd) | |
140 | |
Oui | |
Dépose ou ramassage de produits/contrôle de la contamination | |
70% IPA/30% eau DI |