Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Conçus avec un système de fermeture à fil métallique rond torsadé et des languettes de sécurité anti-perforation. Une fois scellés, les sachets d’échantillonnage stériles en PE Fisherbrand™ offrent une étanchéité garantie.
171.00€ - 628.44€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile |
Matériau | PE (polyéthylène) |
Stérilité | Sterile |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11562783
|
Fisherbrand™
EFR-1012-FS |
2250 ml | Style inscriptible | 305 x 254 mm | 101 μm |
500.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11572783
|
Fisherbrand™
EFR-1015-FS |
3500 mL | Style inscriptible | 382 x 254 mm | 101 μm |
628.44€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11532773
|
Fisherbrand™
EPL-4590-FS-1 |
540 mL | Style uni | 229 x 114 mm | 63 μm |
171.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11532783
|
Fisherbrand™
EPR-4590-FS-1 |
540 mL | Style inscriptible | 229 x 114 mm | 63 μm |
215.20€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11542783
|
Fisherbrand™
EPR-5590-FS-1 |
720 mL | Style inscriptible | 229 x 140 mm | 89 μm |
266.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant
- Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
- Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
- Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
- Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
- À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
Transparent | |
PE (polyéthylène) | |
1000/boîte |
À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile | |
Sterile |