Learn More
Corning™ Gosselin™ Sachets stériles pour mélangeur en polyéthylène
Pour tous les types de machines Stomacher et autres mélangeurs à pales. Les sachets pour mélangeur stériles en PE Corning™ Gosselin™ sont stérilisés par irradiation.
365.00€ - 422.24€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Épaisseur (métrique) | 70 μm |
Nb par paquet | 25/sachet |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11815390
|
Corning™
SM1-01 |
80 mL |
422.24€
4500 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12682255
|
Corning™
SM2-02 |
400 mL |
380.90€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770545
|
Corning™
SM3-01 |
3500 mL |
365.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec certificat de stérilisation décollable
- Avec bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
- Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
- Disponibilité en plusieurs tailles de sachets/boîtes
Spécification
Naturel | |
Stérile | |
25/sachet |
Polyéthylène | |
70 μm |