Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes stériles pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™
Améliorez les performances grâce à la rectitude parfaite des pointes et au faible pourcentage du coefficient de variation (% CV) grâce aux pointes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™.
870.00€ - 1320.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Format | Portoir |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de manipulation de liquides Beckman |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11721263
|
Thermo Scientific™
918-011 |
20 μl | Portoir | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | Sterile & PCR Ready |
1310.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11701263
|
Thermo Scientific™
918-251 |
20 μl | Portoir | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | Sterile |
870.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11761263
|
Thermo Scientific™
919-011 |
130 μl | Portoir | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | Sterile & PCR Ready |
1320.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11731263
|
Thermo Scientific™
919-251 |
250 μl | Portoir | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | Sterile |
870.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Pointes longues compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Stérile | |
Portoir | |
Systèmes de manipulation de liquides Beckman |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.