Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Scellés de composants stériles
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
Marque: DWK Life Sciences W986007-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérile
- Bouchon
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Stérile | |
Bouchon droit Ultra Pure | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
220 | |
Wheaton™ CompletePAK | |
20 mm |