Learn More
Contec™ Concentré NeutraKlean stérile
Contec Sterile NeutraKlean est un détergent neutre, doux et non moussant conçu pour le nettoyage des salles blanches de sciences de la vie.
Marque: Contec™ SBC015NK
Description
Fourni sous forme de concentrat en dose unitaire, le concentrat Contec Sterile NeutraKlean est conçu pour être dilué dans 5 L d’eau de qualité appropriée, ce qui en fait un produit économique pour les zones plus grandes de la salle blanche. Avec un pH compris entre 6,5 et 8,0 Contec Sterile NeutraKlean est idéal pour le nettoyage de bas niveau nécessaire après l’entretien et pour éliminer les résidus de désinfectant et les salissures générales.
Le produit est filtré par un filtre de 0,2 μm et rempli d’air de grade A et conditionné dans une salle blanche de grade C, puis irradié aux rayons gamma à au moins 25 kGy.
4 flacons sont conditionnés avec un double sachet pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.
Caractéristiques et avantages
- Le pH neutre après dilution le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche
- Filtré à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- Grâce à sa formation de mousse faible, le détergent est idéal pour une utilisation sur les sols/murs et les paillasses
- Stérile, idéal pour les salles blanches de haute qualité
- Un faible niveau de surfactant garantit que le niveau de résidus est faible et peut être facilement éliminé
- Le concentrat en dose unitaire élimine toute erreur de dilution et est idéal pour une utilisation dans de grandes zones de salle blanche
Spécification
Détergent neutre à l’eau purifiée | |
Stérile | |
Bouchon | |
150 mL |
Sécurité et traitement
- CONTEC STERILE NEUTRAKLEAN CONCENTRATE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N DIMETHYLDECYLAMINE N OXIDE