Learn More
Contec™ HydroPure stérile
Laisse peu de résidus, voire aucun, et présente un taux d’endotoxine garanti inférieur à 0,25 UE/ml, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits. Contec™ Sterile HydroPure est un mélange de peroxyde d’hydrogène et d’eau pour injection ou d’eau purifiée.
Marque: Contec™ SBC16HP
163.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le peroxyde d’hydrogène se décompose en eau et en oxygène, ce qui entraîne l’obtention d’un taux de résidus faible et rend cette solution parfaitement adaptée aux zones de contact avec les produits.
- Niveau garanti d’endotoxine inférieur à 0,25 UE/ml, donc idéal pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Stérilisé par filtration à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade B, dans des récipients préalablement irradiés
- Sporicide en 15 minutes : activité sporicide suffisante pour les zones de grade A/B
Spécification
Sporicidal Disinfectant and Cleaner | |
Not Applicable | |
Clear | |
Zones de grade A /B | |
Fluid | |
Capped Bottle | |
Filtered | |
1 L |
Liquid | |
Stérile | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
6% Hydrogen Peroxide in Purified Water | |
Limited-use | |
6/Carton |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.