Learn More
Contec™ Système hydropure stérile SATWIPES
Contec HydroPure est un mélange de 6 % de peroxyde d’hydrogène avec de l’eau purifiée et des lingettes en polyester/cellulose Amplitude Theta.
Marke: Contec™ SSWC16HP
453.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores, Contec HydroPure laisse peu ou pas de résidus et est idéal pour une utilisation dans les zones critiques.
Contec HydroPure est fourni comme système au point d’utilisation SATWipes. Chaque sachet double contient une boîte de lingettes sèches en polyester/cellulose Amplitude Theta de 100 x 54 g/m² et un flacon de Contec HydroPure de 500 ml avec bouchon.
Ajoutez simplement 500 ml d’HydroPure au rouleau sec, 5 minutes avant utilisation, et utilisez les lingettes imprégnées dans les 7 jours.
Contec HydroPure est filtré par un filtre de 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A. Le produit stérile est filtré dans des composants pré-irradiés. La boîte à lingettes sèches est irradiée à au moins 25 kGy.
Caractéristiques et avantages
- Les lingettes imprégnées au point d’utilisation permettent une application pratique et contrôlée du désinfectant
- Le peroxyde d’hydrogène se décompose en eau et oxygène ne laissant aucun résidu
- Activité sporicide avec des résidus très faibles, ce qui convient aux zones critiques
- Disponible stérile, idéale pour les zones de classe A/B
- Double sachet pour un transfert facile dans un environnement en salle blanche
- L’emballage à déchirement linéaire rend ce sachet facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants
Spezifikation
Dry Wipe | |
15 cm | |
23 cm | |
150 x 230 mm | |
100/Sachet ; 10 Sachets/Carton |
6 in. | |
9 in. | |
Polyester Cellulose | |
Peroxyde d'hydrogène Contec HydroPure 6 | |
6% Hydrogen Peroxide |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC STERILE SATWIPES HYDROPURE
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution