Learn More
Merck Millipore Bioindicateur Sterikon™ plus
Pour surveiller l’efficacité de la stérilisation à la vapeur. Les ampoules du Bioindicateur Sterikon™ plus contiennent des spores provenant d’un organisme apathogène qui est détruit avec un autoclavage suffisant. Toute croissance de l’organisme durant l’incubation des ampoules souligne que la stérilisation est insuffisante.
Marque: Merck Millipore 1102740002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système Bioindicateur Sterikon™ Plus est utilisé pour surveiller l’efficacité de la stérilisation à la vapeur à 121°C pendant 15 minutes. Il se compose d’une ampoule contenant du bouillon nutritif, du sucre, un indicateur de pH et des spores d’un organisme apathogène, une bactérie geobacillus stearothermophilus ATCC7953 (sporulation optimisée).
- Les spores sont totalement éliminées après 15 minute lorsqu’elles sont chauffées à 121°C ± 0,5°C (1 bar)
- Les spores peuvent survivre, au moins partiellement, à des températures plus basses ou en cas d’exposition moins longues
- Un nombre approprié d’ampoules est placé dans l’autoclave en plus du lot à stériliser
- La durée d’incubation des ampoules peut aller jusqu’à 48 heures, à 60±2°C
- Si l’organisme ne croît pas, cela indique que la stérilisation est adéquate ; toute croissance montre que la stérilisation est insuffisante