Learn More
B Braun™ Canule intramusculaire Sterican™
En acier nickel-chrome inoxydable. La canule intra-musculaire B Braun™ Sterican™ est dotée d’une paroi fine avec une surface extrêmement lisse et un revêtement en silicone léger. Un broyage long à facette spécial permet des piqûres sans douleur.
Marque: B Braun™ 4665473
Description
- Conformément aux normes ISO 7864, DIN 13097
- Canule à paroi fine
- En acier nickel-chrome inoxydable
- Avec surface extrêmement lisse et revêtement en silicone léger
- Broyage long à facette spécial
- Pour des piqûres sans douleur
- Pavillon en plastique transparent Luer Lock en polypropylène
- Code couleur conforme à la norme ISO 6009
- Paquet de 100
Spécification
Stainless Chromium Nickel Steel | |
14 g | |
80 mm | |
1 de chaque |
Vert clair | |
2,1 mm | |
Indication spéciale |