Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque: Buerkle™ 5344-0180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.- Stérilisé
- Peuvent être étiquetés
- Étanche
- Gain d’espace
- Transparent
- Avec fermeture déchirable pratique
- Éprouvés des millions de fois
Spécification
Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage | |
Ouverture déchirable | |
Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires | |
Stérile | |
178 mm |
150 ml | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
500/boîte | |
76 mm |