Learn More
Sonics Materials™ Micropointe étagée
Micro pointes et sondes robustes et fiables qui intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans un échantillon.
943.00€ - 964.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10754793
|
Sonics Materials™
630-0423 |
2 mm |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131492
|
Sonics Materials™
630-0435 |
6 mm |
964.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sonde à micropointe, 2 mm, 0,1 à 5 ml
- Les micro pointes et les sondes intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans l’échantillon
- Des pointes de plus petit diamètre produisent une plus grande intensité de cavitation, mais l’énergie libérée est limitée à un champ plus étroit et plus concentré
- Inversement, les pointes de plus grand diamètre produisent une intensité plus faible, mais l’énergie est libérée sur une plus grande surface
- Plus le diamètre de la pointe est grand, plus le volume pouvant être traité est important, mais à intensité réduite
Spécification
1 de chaque |