Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack pour tubes à essai 96 emplacements Poxygrid™
Idéal pour imiter le format à 96 puits utilisé dans les microplaques, les plaques DeepWell et d’autres outils destinés à la recherche pharmaceutique et aux applications robotiques
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18765-0001
Description
Idéal pour imiter le format à 96 puits utilisé dans les microplaques, les plaques DeepWell et d’autres outils destinés à la recherche pharmaceutique et aux applications robotiques
- La structure ouverte permet un changement rapide de la température des échantillons lors de leur transfert entre le bain de glace et le bain-marie chauffé
- Structure en fil métallique rigide avec finition en époxy bleu
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Rack, tube à essai | |
Oui | |
Tubes (16 à 20 mm) | |
96 | |
1/boîte | |
24.2 x 17 x 6.4 cm | |
17 cm | |
20 mm |
8 x 12 | |
Bleu | |
Acier | |
Pour tubes à essai de 13–16 mm | |
24.2 x 17 cm | |
24,2 cm | |
6,4 cm | |
20 mm |