Learn More
Bochem™ Tiges en acier
En acier zingué
19.85€ - 25.15€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type de produit | Tige |
À utiliser avec (application) | Pour les socles de support M10 filetés |
À utiliser avec (équipement) | Bases de support avec filetage M10 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10089020
|
Bochem™
5153 |
1000 mm |
19.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717171
|
Bochem™
5165 |
1500 mm |
25.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les bases de support
- Filetage M10
- Acier zingué
Spécification
Acier | |
Pour les socles de support M10 filetés | |
1 de chaque |
Tige | |
Bases de support avec filetage M10 |