Learn More
Mitutoyo™ Cale-étalon en acier
Marque:  Mitutoyo™ 611681031
Encompass
Code produit. 11702004
  • 201.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Jeu de cale pour pied à coulisse
• Cales acier ou céramique
• Précision classe 1
• Pour le contrôle des pieds à coulisse
• Jeu 2 cales: 41,3 et 131,4mm plus bague 20mm pour vérifier les valeurs des diamètres intérieurs mesurés avec les becs supérieurs
• Jeu 3 cales: 30 - 41,3 et 131,4 plus 2 bagues φ 4 et 25mm
• Jeu de cales pour pied à coulisse
• 3
• Cales
Spécification
Spécification
1
100 mm