Learn More
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
108.00€ - 208.00€
Spécification
max. (métrique) | 1100°C |
---|---|
Type | Bac collecteur |
À utiliser avec (application) | Fours à moufle |
Matériau | Acier |
Hauteur (métrique) | 2 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11959755
|
Nabertherm™
691400149 |
22 cm | 33 cm |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11949755
|
Nabertherm™
691400147 |
22 cm | 23 cm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11929755
|
Nabertherm™
691400145 |
15 cm | 13 cm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11939755
|
Nabertherm™
691400146 |
19 cm | 16 cm |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Plaque et bac• Protège la sole des fours
• Chargement plus facile
• Pour fours à moufle
• Bac acier +1150°C
Spécification
1100°C | |
Fours à moufle | |
2 cm |
Bac collecteur | |
Acier |