Learn More
Kimberly-Clark™ Tissu X80 WypAll bleu acier
Spécification
Type de produit | Wypall X80 Cloth |
---|---|
Matériau | Non-woven Polyproylene Cellulose Fabric |
Couleur | Steel Blue |
À utiliser avec (application) | For heavy-duty tasks in industrial areas, wiping machinery and parts |
Quantité d’emballage | 80 Pk. |
Description
Chiffon WYPALL™ X80• Pour le nettoyage et la préparation des surfaces avec des solvants
• 130 g/m2, chiffon haute performance très épais
• 85% ouate, 15% polypropylène, technologie Hydroknit™
• Chiffon WYPALL™ X80 absorbe les huiles, graisses et solvants
• Extrêmement résistant, grande capacité d'absorption
• Pour la préparation des surfaces avec des solvants ou pour l'élimination des graisses et des huiles
• Boîte distributrice
• Chiffon WYPALL™ X80
• Bobine de 475 chiffons
Spécification
Wypall X80 Cloth | |
Steel Blue | |
80 Pk. |
Non-woven Polyproylene Cellulose Fabric | |
For heavy-duty tasks in industrial areas, wiping machinery and parts | |
1-ply |