Learn More
Bochem™ Bécher en acier avec rebord et bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier |
Hauteur (métrique) | 110 mm |
Comprend | Rebord, bec verseur |
Type | Bécher |