Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Contrôle rapporteur siARN GFP Stealth RNAi™
Brand: Invitrogen™ 12935145
247.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Les Contrôles rapporteurs siARN Stealth RNAi™ sont idéals pour les expériences d’interférence ARN (ARNi) afin de vous aider à optimiser vos conditions de transfection dans n’importe quelle lignée cellulaire de vertébrés. Ces contrôles sont : –Conçus pour une inhibition efficace de sa cible prévue –Non homologués pour tout dans le transcriptome des vertébrésSpecifications
Ce duplex de contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM et comprend 1 ml de tampon de dilution/de dénaturation d’ARN 1X. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. | |
siARN | |
250 μl d’ARN de contrôle reporter Stealth RNAI GFP (@ 20 μM dans le tampon de dénaturation / dilution d’ARN 1X) | |
siARN Stealth RNAi™ | |
250 μlitres | |
GFP (protéine verte fluorescente) |
Contrôle positif | |
ARNi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.