Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
119.08€ - 1012.19€
Identifiants chimiques
CAS | 62996-74-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H26N4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 466.541 |
Clé InChI | HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N |
Synonyme | staurosporine, kinome_3629 |
CID PubChem | 49831000 |
SMILES | CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042804
|
Fisher BioReagents
BP2541-100 |
100 μg | Micro tube en poly | N/A | |||||
10002854
|
Fisher BioReagents
BP2541-500 |
500 μg | Micro tube en poly | N/A | |||||
10647155
|
Fisher Bioreagents
BP2541-1 |
1 mg | Micro tube en poly | N/A | |||||
Description
La staurosporine est un puissant inhibiteur de la protéine kinase utile dans les études sur la phosphorylation des protéines dans la régulation des fonctions cellulaires.Identifiants chimiques
62996-74-1 | |
466.541 | |
staurosporine, kinome_3629 | |
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC |
C28H26N4O3 | |
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N | |
49831000 |
Spécification
Staurosporine | |
62996-74-1 | |
Blanc | |
C28H26N4O3 | |
staurosporine, kinome_3629 | |
Pass Test | |
466.541 | |
466.5 | |
Solide |
From Streptomyces sp. | |
270°C | |
> 98.0 % | |
15, 8928 | |
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N | |
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC | |
49831000 | |
>98.0% |
Sécurité et traitement
CAUTION!
Emergency Overview
Limited evidence of a carcinogenic effect. May be harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Moisture sensitive. Sensitivity to light. Wear personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Use personal protective equipment. Do not breathe dust. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
NFPA
Health:1
Flammability:1
Instability:1
Recommended Storage : -4°C, à protéger de la lumière.
- Staurosporine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.