Learn More
Staurosporine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Inhibiteur de la protéine kinase à large spectre
120.60€ - 752.75€
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.541
Numéro MDL MFCD00077402
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme Antibiotic AM-2282
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15495139
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.M^
1 mg
120.60€
1mg
15485139
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.#0
5 mg
412.05€
5mg
15405149
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.MA
10 mg
752.75€
10mg
Description
Description
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La staurosporine, un inhibiteur de protéine kinase à large spectre, est utilisée comme antifongique et anti-hypertenseur, ce qui permet d’étudier le traitement contre le cancer. Il agit comme précurseur de la midostaurine, un inhibiteur de la protéine kinase. Il est également utilisé pour induire la mort cellulaire dans les cellules primaires de macrophage de Webster suisse et pour étudier l’effet de l’activation de la caspase sur la qualité du sperme humain.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol. Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’acétone chaude et l’éthanol. Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
62996-74-1
466.541
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
49831000
C28H26N4O3
MFCD00077402
Antibiotic AM-2282
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Staurosporine
Poudre
240°C to 243°C
MFCD00077402
14,8802
Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
49831000
≥99%
Staurosporine
62996-74-1
C28H26N4O3
1060573
Antibiotic AM-2282
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
466.541
466.54
Jaune
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350
Peut provoquer le cancer.
P201-P202-P280-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'rtecsNumber' : KD5084000
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.