Learn More
Statsafe™ 6000, Thermo Scientific Chemicals
Spécification
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 94°C
Point d’éclair <−5°C (−23°F)
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Static dissipater used in many chemical processing operations to reduce the risk of static build up and consequent damage and loss. Especially recommended for use in the manufacturing of polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une dissipation statique est utilisée dans de nombreuses opérations de traitement chimique pour réduire le risque d’accumulation statique et les dommages et pertes qui en résultent. Le kit d’extension de cristaux de protéines augmente considérablement la gamme de sélection du kit de cristaux de base en fournissant une gamme plus large de solvants organiques, de chevilles et d’additifs (ions divalents et stabilisateurs).
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Additif adapté pour augmenter la conductivité des hydrocarbures et réduire les risques électrostatiques dans diverses applications.
Spécification
Spécification
Liquide
<−5°C (−23°F)
Not miscible with water.
94°C
UN1993
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante