Learn More
Amidon de pomme de terre, soluble, poudre, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15508204
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour l’iodométrie
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch
Note relative au nom Soluble Potato
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.50kg
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme physique Poudre