Learn More
Amidon, pomme de terre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
41.30€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.30 |
Numéro MDL | MFCD00082026,MFCD00132834 |
Clé InChI | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
CID PubChem | 439341 |
ChEBI | CHEBI:18167 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10517182
|
Thermo Scientific Acros
419695000 |
500 g | Flacon en plastique |
41.30€
500g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10105233
|
Thermo Scientific Acros
419690025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
120.00€
2.50kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9005-25-8 | |
342.30 | |
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N | |
439341 | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00082026,MFCD00132834 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
CHEBI:18167 | |
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
Spécification
Starch | |
6 to 8 (50% aq. suspension) | |
Poudre | |
C12H22O11 | |
14, 8798 | |
Solubility in water: insoluble. | |
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O | |
342.30 | |
CHEBI:18167 | |
Authentique |
Blanc | |
9005-25-8 | |
0.5% max. (900°C) | |
MFCD00082026,MFCD00132834 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol | |
439341 | |
Extra pur | |
20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-679-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only