Learn More
Amidon, maïs, technique, SLR, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical S/7880/60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
1kg, récipient de poudre en plastique
Spécification
Blanc | |
9005-25-8 | |
C12H22O11 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N | |
2-(hydroxyméthyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol | |
439341 | |
Récipient de poudre en plastique |
5 to 7 | |
Solide en poudre | |
MFCD00082026,MFCD00132834 | |
1 kg | |
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O | |
342.30 | |
CHEBI:18167 |