Learn More
Solution indicatrice d’amidon
168.00€ - 174.00€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Inodore |
Couleur | Incolore |
pH | ±7 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11981377
|
Chem Lab
CL07.2601.0100 |
100 mL |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957443
|
Chem Lab
CL07.2601.0500 |
500 mL |
174.00€
500mL |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0°C | |
Inodore | |
±7 |
Soluble in water | |
Incolore | |
Liquide |