Learn More
Chlorure stannique, 5-hydraté, grumeau, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15548194
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Stannic Chloride
Note relative au nom 5-Hydrate
CAS 10026-06-9
Forme physique Grumeaux
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cl4H10O5Sn
Numéro MDL MFCD00149864
Synonyme tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
Clé InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Nom IUPAC tétrachlorostannane pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
CID PubChem 61442
Poids de la formule 350.58
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.04kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.