Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier standard permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
Marque:  Sampling Systems™ 8600M-80
Code produit. 15869531
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
  • Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
  • Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Spécification
Boîte à nervures
73,59 L
Division et réduction des échantillons en vrac
80 mm
Acier
8
708 x 385 x 270 mm